Tube de raccordement coudé, b.safe
Fournisseur: Bohlender
R1175-15 R1175-50
BOHLR1175-15EA 122 EUR InStock
BOHLR1175-15 BOHLR1175-50
Tube de raccordement coudé, b.safe
Raccords et connecteurs
Tube coudé d'environ 90° en PE-EX dissipateur d'électricité
  • Disponible en deux longueurs différentes
Avec contre-écrou et bague de serrage pour l'insertion et le serrage des tuyaux d'évacuation b.safe avec Ø ext. 32 mm, embout avec Ø ext. 32 mm.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité