L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Multicollecteur, b.safe
Fournisseur: Bohlender
R1140-03 R1140-04
BOHLR1140-03EA 215 EUR InStock
BOHLR1140-03 BOHLR1140-04
Multicollecteur, b.safe
Raccords et connecteurs
Combinaison de capillaires et de tubes de plusieurs systèmes HPLC dans un seul support de bureau.
  • Avec un Multicollector b.safe, vous multipliez simplement le nombre de connecteurs d'un support de bureau b.safe
  • Cette extension peut se faire sans aucune modification de l'installation existante
  • Chimiquement inerte
  • Dissipateur statique pour éviter la charge statique
Fabriqué en PE-EX antistatique, bouchon à vis en PPS avec filetage GL 45, insert rotatif en PE-EX antistatique et filetage mâle GL 45. Pour connecter jusqu'à 4 b.safe System Caps GL 45 à unMore Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité