L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Equipment maintenance and calibration labels, blank
Fournisseur: GA
CALA-001-1R CALA-002-1R CALA-010-1R CALA-011-0.5R
GAINCALA-001-1REA 66.8 EUR InStock
GAINCALA-001-1R GAINCALA-002-1R GAINCALA-010-1R GAINCALA-011-0.5R
Equipment maintenance and calibration labels, blank
Étiquettes
These plastic labels can be written on with ball-point pens or permanent markers.
  • Transparent tab will securely laminate the data
  • Protect labels against tampering
Self-laminating, waterproof calibration labels are designed to reliably record the inspection and calibration data on equipment, instruments, and containers used in various industries.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité