Détecteur de niveau mural à mini-affichage, b.safe
Fournisseur: Bohlender
R658-01 R658-02 R658-03
BOHLR658-01EA 264 EUR InStock
BOHLR658-01 BOHLR658-02 BOHLR658-03
Détecteur de niveau mural à mini-affichage, b.safe
Capteurs de niveau
Le b.safe Mini-Display est la solution de base optimale pour le contrôle local des unités HPLC individuelles.
  • Avec des fiches pour l'UE, l'Australie, les États-Unis, le Japon et le Royaume-Uni
  • Compatible avec toutes les versions de b.safe Waste Caps
  • Un confort supplémentaire offre la possibilité de mettre en veilleuse la sonnerie d'alarme pendant le changement de bidon
L'unité d'affichage est conçue pour surveiller les capteurs de niveau de remplissage connectés dans les b.safe Waste Caps et les b.safe System Waste Caps. Le boîtier en aluminium est conçu pour être installé dans les plaques frontales des meubles de laboratoire. Utilisation facile grâce à la surface tactile.
Dispositif d'alarme avec boîtier en plastique pour une installation dans les plaques frontales des meubles de laboratoire. La face avant est équipée de boutons tactiles et d'indicateurs LED permettant de contrôler le fonctionnement et le niveau de remplissage des capteurs connectés. L'alarme principale optique et acoustique se déclenche lorsque les conteneurs sont pleins et s'arrête dès qu'un conteneur vide est identifié. Disponible en version 1 ou 2 canaux, adapté aux b.safe Waste Caps LC / System Waste Caps LC avec alarme principale, version DLC pour b.safe Waste Caps DLC / System Waste Caps DLC avec pré-alarme et alarme principale. Comprend un bloc d'alimentation (entrée : AC 100 à 240 V/50 à 60 Hz, 0,5 A, sortie : 24 V DC, 0,5 A) avec des fiches pour l'UE, l'Australie, les États-Unis, le Japon et le Royaume-Uni.
Les boîtiers d'alarme b.safe sont disponibles en version "murale" pour une installation fixe sur la face avant du mobilier de laboratoire, ou en version "table" pour une utilisation en mode bureau.
Informations sur les accessoires: Le dispositif de signalisation combiné avec une lampe de poche à LED rouge et une sirène supplémentaire (son continu) peut être utilisé dans une pièce séparée ou à des niveaux de bruit élevés. En fonction de la prise de sortie connectée au b.safe Display, il peut être utilisé comme alarme unique ou pour surveiller plusieurs conteneurs. Boîtier en ABS avec protection IP 65. Comprend une alimentation électrique (entrée : AC 100 à 240 V/50 à 60 Hz, 5,5 A, sortie : 24 V DC, 0,5 A) et des fiches pour l'UE, l'Australie, les États-Unis, le Japon et le Royaume-Uni.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité