Tuyau d'aération, b.safe
Fournisseur: Bohlender
R1432-20 R1220-01
BOHLR1432-20EA 74.4 EUR InStock
BOHLR1432-20 BOHLR1220-01
Tuyau d'aération, b.safe
Tuyaux Transfer Tubing
Tuyau flexible ondulé avec 1× raccord fileté GL 14 pour visser le raccord du filtre d'échappement d'un b.safe Waste Cap et 1× raccord de fiche avec nervures pour le raccordement au système d'échappement avec un alésage de Ø 14 mm.
  • Fabriqué en PE-EX dissipateur d'électricité statique
  • Pour des systèmes d'évacuation solidement installés
  • Les nervures maintiennent fermement le connecteur dans les alésages
  • Ø ext. ~14 mm ; Ø int. ~11 mm
Dérivation contrôlée de l'air contaminé par les solvants des conteneurs de déchets vers le système d'échappement. Le connecteur avec nervures s'enclenche simplement dans un alésage de 14 mm de diamètre dans le tube d'évacuation. Si une ligne plus longue est nécessaire, le tube ondulé antistatique approprié peut être commandé à la longueur souhaitée.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité