Tubes à déchets, lisses, b.safe
Fournisseur: Bohlender
R1420-06 R1420-10 R1420-15 R1420-25
BOHLR1420-06EA 189 EUR InStock
BOHLR1420-06 BOHLR1420-10 BOHLR1420-15 BOHLR1420-25
Tubes à déchets, lisses, b.safe
Tuyaux Transfer Tubing
Tuyau ondulé flexible pour conduire les déchets de solvants liquides, par exemple d'un support de bureau b.safe vers un bidon avec un bouchon de déchets b.safe et un raccord GL 25.
  • Tubes ondulés en PTFE-EX dissipateur d'électricité statique
  • Très flexible
  • Haute résistance chimique
Coupé dans un tube ondulé flexible en PTFE-EX dissipateur d'électricité statique, en forme de spirale à l'extérieur et lisse à l'intérieur. Comprend deux raccords à vis b.safe pour tube de déchets Filet de raccordement lisse GL 25 de par exemple les supports de bureau b.safe ou les bouchons de déchets b.safe et 1 support de tube pour montage mural. Pour pouvoir couper le tube à la longueur souhaitée, les raccords à vis b.safe ne sont pas fixés.
Si de plus longs tubes sont nécessaires, les tubes ondulés b.safe R 773-16 et les raccords à vis b.safe pour tubes d'évacuation R 1405-06 peuvent être combinés individuellement.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité