Bouchons système GL 45, b.safe
Fournisseur: Bohlender
R1145-02 R1145-03 R1145-04 R1145-05 R1145-07 R1145-14 R1145-16
BOHLR1145-02EA 98.5 EUR InStock
BOHLR1145-02 BOHLR1145-03 BOHLR1145-04 BOHLR1145-05 BOHLR1145-07 BOHLR1145-14 BOHLR1145-16
Bouchons système GL 45, b.safe
Capuchons Bouchons de sécurité
Bouchon à vis en PPS pour filetage GL 45 mobile, insert en PTFE. Avec raccords PFA pour capillaires de Ø Ext. 1,6/2,2/3,2 mm (filetage UNF ¼"), raccord de tuyau pour tubes Ø Int. 6,5 à 8 mm (filetage NPT ¹/₈"). Adapté à l'installation sur b.safe Desktop Mounts GL 45 ou b.safe Multiports GL 45.
  • Protection parfaite contre les vapeurs dangereuses
  • Systeme ferme: Réduction des pertes coûteuses de solvants
  • Garantie d'éluants purs
  • Vaste choix de tailles de bouchons pour une compatibilité avec n'importe quel flacon d'éluant
  • Pas de torsion des capillaires
  • Les bouchons à vis peuvent être étiquetés individuellement à la main ou avec des étiquettes autocollantes amovibles
Combinaison de capillaires et de tuyaux de systèmes HPLC dans un seul support de bureau. Les connexions inutilisées peuvent facilement être fermées avec les raccords aveugles b.safe. En option, vous pouvez utiliser les raccords pour tubes ondulés b.safe pour connecter des tubes ondulés de Ø Int. 6,5 ou 8,5 mm.
Les capillaires sont insérés par le haut, les raccords de tuyaux sont connectés latéralement afin d'éviter que les tubes ne se plient et d'éviter tout reflux.
B.safe raccords: Surface optimisée pour une meilleure adhérence même avec des mains gantées. Goupille de centrage pour une installation facile dans les Caps b.safe.
B.safe raccords aveugles: Pour fermer les ports inutilisés du capuchon.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité