Chaussures de sécurité anti-décharge électrostatique, à lacets, uvex 1 G2 planet, 6824
Fournisseur: UVEX
68242/35 68242/36 68242/37 68242/38 68242/39 68242/40 68242/41 68242/42 68242/43 68242/44 68242/45 68242/46 68242/47 68242/48 68242/49 68242/50 68242/51 68242/52
114-9088EA 197 EUR InStock
114-9088 114-9089 114-9090 114-9091 114-9092 114-9093 114-9094 114-9095 114-9096 114-9097 114-9098 114-9122 114-9123 114-9124 114-9125 UVEX68242/50 UVEX68242/51 UVEX68242/52
Chaussures de sécurité anti-décharge électrostatique, à lacets, uvex 1 G2 planet, 6824
Chaussures et bottes
Ces chaussures de sécurité S1 P particulièrement légères sont fabriquées à partir de matériaux recyclés et durables.
  • Fabriquée en matériaux synthétiques, elle convient aux personnes allergiques au chrome
  • Répondent aux spécifications ESD avec une résistance volumique inférieure à 35 mégaohms
  • Lacets élastiques pour un ajustement rapide et individuel (lacets normaux également fournis)
  • Rabat anti-poussière et col légèrement rembourrés
  • Conception de la tige pratiquement sans couture, en matériau textile, pour éviter les points de pression
  • Nouveau bouchon en composite uvex xenova® et semelle intermédiaire sans métal, résistante à la pénétration, ne limitant pas la flexibilité de la chaussure
  • Matériau textile uvex x-dry knit planet fabriqué à partir de bouteilles PET 100 % recyclées
La nouvelle technologie de semelle innovante uvex i-PUREnrj offre le plus haut niveau de propriétés d'absorption des chocs à l'avant-pied et au talon, ce qui se traduit par un excellent rebond sur l'ensemble de la semelle intermédiaire et une stabilité optimale grâce à son talon en mousse. Un nouveau bouchon de sécurité uvex xenova®, plus large et 100 % sans métal, offre plus d'espace pour les orteils et un ajustement optimal. Ce bouchon offre un design compact, une forme anatomique, une bonne stabilité latérale et aucune conductivité thermique. Tous les matériaux de la semelle sont exempts de silicone, de plastifiants et d'autres substances altérant le mouillage de la peinture.
La (semelle extérieure uvex x-tended grip planet TPU, composée de jusqu'à 10% de déchets de PU recyclés issus de notre production), utilise les dernières recherches biomécaniques, est extrêmement durable et, par conséquent très résistante au glissement, ce qui la rend particulièrement adaptée à une utilisation sur des sols industriels. Semelle intercalaire non métallique, résistante à la pénétration, fabriquée à partir de matériaux 100% recyclés, conforme aux dernières normes, ne limite pas la flexibilité de la chaussure.
Semelle intérieure amovible, confortable et antistatique, avec une surface fabriquée à partir de bouteilles en PET 100 % recyclées et une mousse fabriquée à partir de déchets de production de PU recyclés, avec un système de circulation de l'humidité et une absorption supplémentaire des chocs au talon et à l'avant-pied ainsi qu'un bon soutien de la voûte plantaire. Le bouchon en TPU (composé à 40 % de matériaux recyclés), protège le matériau extérieur de la chaussure contre l'usure. Doublure respirante composée de 18% de bambou et de 52% de polyester recyclé pour une gestion optimale du climat.
Largeur : 11
Certifications: EN ISO 20345 : 2011 S1 P SRC.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité