L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
VWR® Real Time Electrophoresis Systems
Fournisseur: VWR Collection
700-1472EA 939 EUR InStock
700-1472 700-1473
VWR® Real Time Electrophoresis Systems
Systèmes d'électrophorèse Cuves d'électrophorèse horizontale
VWR® Real Time electrophoresis systems have revolutionised DNA electrophoresis. it is no longer necessary to remove a gel from a tank, place it onto a transilluminator for viewing or place the gel into an imaging system to take a photo. These versatile and compact systems are an all-in-one replacement for a power supply, gel tank, transilluminator and gel imaging system.
  • Monitor DNA separation in real time
  • Blue LED transilluminator (included) slides under the gel tank
  • Amber emission filter is built into the gel tank safety lid
  • Imaging enclosure included
More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité