L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
VWR®, Cryoboxes, Half Size, Cardboard
Fournisseur: VWR Collection
479-7005EA 13.6 EUR InStock
479-7005 479-2238 479-2239 479-2240 479-2241 479-2242
VWR®, Cryoboxes, Half Size, Cardboard
Boîtes Boîtes pour cryotubes
Cardboard, coated.
  • Waterproof coating
  • Freezable to –140 °C
  • Dividers available separately
  • Available in five colours
For storage of cryovials at low temperatures.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité