Junior IV goggle
Fournisseur: JSP
JSPAAGT020-141-300EA 7.8 EUR InStock
JSPAAGT020-141-300
Junior IV goggle
Lunettes de protection
Junior goggle with reduced size housing, fully conforming to EN 166 34B.
  • Junior goggle
  • Reduced size housing
  • One-piece polycarbonate lens
  • Elastic headband
The lens and body offer protection against medium energy, medium-speed particles at 120 m/s, large dust particles, and liquid droplets. The optical qualities of the lens comply with the requirements of optical class 1 (highest).
Certifications: EN 166, EN 170.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité