Elasticated chinstrap for JSP helmets
Fournisseur: JSP
JSPAAHV001-100-000EA 42.2 EUR InStock
JSPAAHV001-100-000
Elasticated chinstrap for JSP helmets
Casques Casques de sécurité
Elasticated chinstrap releases automatically with forces between 150 and 250 Newtons.
  • Wide elastic chinstrap
  • Releases automatically with forces between 150 and 250 Newtons
  • Nylon and elastic webbing
  • HDPE clips
Fits all Evolution® safety helmets.
Certifications: EN 397, EN 812.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité