Filling Solution, Reference, 1 M KNO₃
Fournisseur: Hach
HACH28564026EA 25 EUR InStock
HACH28564026
Filling Solution, Reference, 1 M KNO₃
Électrolytes Solutions de remplissage d'électrode
Filling solution for electrode reference element, potassium nitrate (KNO₃), 1 M solution.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité