54061-0AQ-0040
54061-0AQ-0240
54061-0AQ-1400
54053-0CF-0040
54053-0CF-0240
54053-0CF-1400
54052-0EC-0040
54052-0EC-0240
54052-0EC-1400
54055-ETB-0040
54055-ETB-0240
54055-ETB-1400
54056-ETC-0040
54056-ETC-0240
54056-ETC-1400
54060-0LS-0040
54060-0LS-0240
54060-0LS-1400
54062-0PA-0040
54062-0PA-0240
54062-0PA-1400
54058-0SL-0040
54058-0SL-0240
54058-0SL-1400
54051-0TC-0040
54051-0TC-0240
54051-0TC-1400
06749-0VP-0040
06749-0VP-0240
54068-0BC-0040
54068-0BC-0240
54068-0BC-1400
54057-XSA-0040
54057-XSA-0240
54057-XSA-1400
54054-0YM-0040
54054-0YM-0240
54063-YMR-0040
54063-YMR-0240
54063-YMR-1400
710-2189EA
117
EUR
InStock
710-2189
710-2190
710-2191
710-2168
710-2169
710-2170
710-2165
710-2166
710-2167
710-2174
710-2175
710-2176
710-2177
710-2178
710-2179
710-2186
710-2187
710-2188
710-2192
710-2193
710-2194
710-2183
710-2184
710-2185
710-2162
710-2163
710-2164
710-2160
710-2161
710-2204
710-2205
710-2206
710-2180
710-2181
710-2182
710-2171
710-2172
710-2195
710-2196
710-2197
Boîtes de contact pré-coulées, Compact Dry
Milieux pour microbiologie
Milieux prêts à l'emploi de microbiologie
Compact Dry est une méthode de test prête à l'emploi sous forme de film dans une boîte en plastique rigide avec couvercle pour le contrôle qualité de produits et le dépistage d'une contamination potentielle. Elle s'applique aux tests de matières premières et de produits finis. Compact Dry est une méthode permettant une lecture très simple des résultats. Les colonies se pigmentent de différentes colorations dues à des substrats chromogènes et des indicateurs rédox.
- Boîtes prêtes à l'emploi: déposer 1 ml d'échantillon sur chaque boîte et laisser incuber
- Lecture facile: les microorganismes sont identifiables grâce à leur coloration
- Boîtes faciles à conserver à température ambiante, avec une longue durée de conservation
- Boîtes empilables économisant l'espace
Dry TC, EC, CF, YM, XSA, SL, LS sont homologués par l'AOAC
Dry TC, EC, CF, ETB, XSA, SL, LS sont homologués par MicroVal
Dry TC, EC, CF, ETB, XSA, SL, LS sont homologués par NordVal
Méthodes alternatives de validation et de certification conformément à la norme EN ISO 16140