L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
VWR®, Flacons d'agitation Erlenmeyer en PETG, fond à baffles
Fournisseur: VWR Collection
214-0466EA 125 EUR InStock
214-0466 214-0467 214-0468 214-0469 214-0470 214-0473 214-0474 214-0475
VWR®, Flacons d'agitation Erlenmeyer en PETG, fond à baffles
Ballons Flacons Erlenmeyers
Les flacons Erlenmeyer en PETG cristallin de VWR® sont robustes et résistent à la casse, augmentant ainsi la sécurité des utilisateurs. Ils sont parfaits pour les applications de culture par agitation et pour le stockage. Le fond à baffles favorise un meilleur mélange et augmente les échanges gazeux.
  • Plage de température : -60 à +60 °C
  • Contrairement au verre, les flacons ne se brisent pas en cas de chute
  • Graduations en relief pour plus de précision
  • Bouchon ventilé en option pour un échange gazeux continu, tout en préservant la stérilité du contenu et
More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité