S&T forceps, SuperGrip Tips
Fournisseur: FINE SCIENCE TOOLS
00649-11 00632-11
FSCI00649-11EA 270 EUR InStock
FSCI00649-11 FSCI00632-11
S&T forceps, SuperGrip Tips
Pinces
SuperGrip tips are processed with MicroCrystals®, a method developed by S&T to infuse tungsten carbide on stainless steel. The formation of this ultra-fine coating guarantees atraumatic handling of tissue while improving the grip dramatically. The gripping surface is similar to a match head.
Recommended when forceps are utilized as needle holders or when slippery tissues might be encountered.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité