Plastic replacement tips
Fournisseur: FINE SCIENCE TOOLS
11988-02 11988-03
FSCI11988-02EA 8.5 EUR InStock
FSCI11988-02 FSCI11988-03
Plastic replacement tips
Pinces
Pack of (2) PVDF tips and (3) screws. Tips are made of polyvinylidene fluoride (PVDF) and are electrostatic discharge (ESD) safe.
Compatible with Item No. 11980-13.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité