L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Plastic forceps
Fournisseur: FINE SCIENCE TOOLS
11700-01 11700-02 11700-00 11700-04 11700-03
FSCI11700-01EA 16.5 EUR InStock
FSCI11700-01 FSCI11700-02 FSCI11700-00 FSCI11700-04 FSCI11700-03
Plastic forceps
Pinces
These acetyl forceps are acid resistant and able to withstand temperatures up to 464 °F (240 °C).
  • Strong, stiff plastic
  • Good fatigue life
  • Low moisture sensitivity
  • High resistance to solvents and chemicals
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité