Cuvette, en acier inoxydable, forme haute
Fournisseur: BURKLE
4208-0040 4208-0041 4208-0042
BURK4208-0040EA 79.2 EUR InStock
BURK4208-0040 BURK4208-0041 BURK4208-0042
Cuvette, en acier inoxydable, forme haute
Plateaux/Récipients/Pots Plateaux et récipients de laboratoire
La cuvette en acier inoxydable est adaptée à un large éventail d'applications, p. ex. pour déposer, transporter ou nettoyer des accessoires de laboratoire ou des échantillonneurs. La surface lisse de la cuvette la rend facile à nettoyer.
  • Pour déposer, transporter ou nettoyer des instruments
  • Robuste et hygiénique
  • Autoclavable
La cuvette rectangulaire avec un un bord élevé est particulièrement stable. Elle est idéale pour une utilisation dans les applications pharmaceutiques, chimiques, alimentaires et cosmétiques.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité