Sodium hydroxyde 0.01 mol/l (0.01 N) en solution aqueuse, AVS TITRINORM solution volumétrique
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Hydroxyde de sodium
31631.290EA 48.4 EUR InStock
31631.290
Sodium hydroxyde 0.01 mol/l (0.01 N) en solution aqueuse, AVS TITRINORM solution volumétrique
Sodium hydroxyde
Formule: NaOH
MW: 40 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titre(20°C;valeur vraie 0,2% exactitude) 0,03992 - 0,04008 mol/l
Traçable selon NIST Confirmé
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité