L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
4N6FLOQSwabs® Forensic DNA Collection for Human Identification
Fournisseur: Copan
4520CS01 4508C 4504C 4520CA 40U022D
COPA4520CS01EA 1010 EUR InStock
COPA4520CS01 COPA4508C COPA4504C COPA4520CA COPA40U022D
4N6FLOQSwabs® Forensic DNA Collection for Human Identification
Écouvillons Écouvillons d'échantillonnage
DNA collection for human identification. The active drying system absorbs water molecules, preventing microbial growth and guaranteeing DNA stability for 12+ months at RT and –80 °C.
  • Application: High performance sample collection 
  • FLOQ® technology: this Swab is empowered by the FLOQ® technology for superior sample adsorption and release
  • 20 mm breaking point: the short length breaking point and the 2-1,5 ml vials compatible tip facilitate the laboratory workflow
  • Gold standard for forensic DNA evidence collection: 4N6FLOQSwabs® w/Active drying
More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité