VWR®, Penicillin-streptomycin solution (100X)
Fournisseur: VWR
VWR®
392-0406EA 14.2 EUR InStock
392-0406
VWR®, Penicillin-streptomycin solution (100X)
Milieux de culture cellulaire
VWR penicillin-streptomycin solution (100X) is a large spectrum antibiotic designed to control and destroy gram-negative and gram-positive bacteria.
  • With 10000 units penicillin and 10 mg/ml streptomycin in 0,9% NaCl
  • Sterile: 0,1 μm filtered
  • Use in cell culture applications at 10 ml/L for tissue culture media containing serum
  • Endotoxin level at 10 ml/L of solution: <0,1 EU/ml
Antibiotics, combined with good sterile technique of manipulation of cell culture, help prevent microbiological contamination.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité