L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
VWR®, Bovine serum albumin (BSA)
Fournisseur: VWR Chemicals
392-0443EA 0 EUR InStock
392-0443 392-0444 392-0445 392-0446 392-0447 392-0448 392-0449 392-0450
VWR®, Bovine serum albumin (BSA)
Milieux de culture cellulaire
VWR® Bovine Serum Albumin (BSA) is used in many applications as a stabilisation agent. Albumin is used to solubilise lipids, and is also used as a blocking agent in Western blots or ELISA applications. It is commonly used in cell culture protocols mainly for protein supplementation. It can also be added to viral transport media for stabilisation.
  • VWR® BSA exists in different grades and formats
  • Classic BSA Lyophilised: For agarose gel electrophoresis or standards in protein calibration studies
  • Protease-free BSA for Immuno-Assay and ELISA applications
  • Liquid BSA 30% - sterile for cell culture applications
All bovine proteins are obtained from Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) free countries or are declared BSE-free by the European authorities.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité