Imprimante d'étiquettes, M210-LAB
Fournisseur: Brady
152261 311319
BRDY152261EA 110 EUR InStock
BRDY152261 BRDY311319
Imprimante d'étiquettes, M210-LAB
Imprimantes Label Printers
L'imprimante d'étiquettes portable M210-LAB est une étiqueteuse tout-en-un destinée aux laboratoires de recherche, universitaires et cliniques. Grâce à des matériaux d'étiquetage conçus spécifiquement pour les environnements difficiles, l'imprimante M210-LAB peut rapidement et facilement créer des étiquettes lisibles pour les surfaces plates, incurvées ou hautement texturées qui restent collées pendant des années, même lorsqu'elles sont exposées à des températures et des produits chimiques extrêmes.
  • Monochrome
  • Une qualité de matériau durable
  • Imprime une identification durable de taille réelle de 6 à 19 mm de large pour maximiser la quantité de données
  • Ajustement de la longueur des étiquettes grâce au matériau continu haute performance
  • Coupeur et pince à étiquettes ergonomiques, qui maintiennent l'étiquette après la coupe.
  • Facile à utiliser : Clavier ABC, bibliothèque graphique, touches de raccourci et fonctions de menu pour une création rapide d'étiquettes
  • Technologie Smart Cell pour la configuration et le formatage automatiques des étiquettes
  • Garantie de 2 ans
Les langues disponibles sont les suivantes : allemand, anglais (US), croate, danois, espagnol (universel), estonien, finnois, français, hongrois, italien, norvégien (Bokmål), néerlandais, polonais, portugais, roumain, slovaque, slovène, suédois, tchèque et turc.
Informations sur les accessoires: L'accessoire multifonctionnel optionnel se compose d'un aimant, d'une lampe de poche, d'un support, d'un passant de ceinture et d'une dragonne. 2 piles AAA requises (non incluses).
Information de livraison: Le modèle 'carton pack' est expédié dans un carton avec un guide de démarrage rapide et une cartouche d'étiquettes M21-750-7425.
Les kits sont expédiés dans une mallette rigide avec une imprimante M210-Lab, une batterie Li-ion, un cordon d'alimentation UE ou UK, un guide de démarrage rapide et une cartouche d'étiquettes M21-750-7425.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité