VWR®, Manual Crimper and Decapper
Fournisseur: VWR Collection
548-0069AEA 339 EUR InStock
548-0069A 548-0071A 548-0073A 548-0074A 548-1376A 548-0658A 548-1485A 548-0499A 548-0504A 548-0070A 548-0072A 548-0500A 548-0602A 548-0605A 548-0503A 548-0655A 548-0645A 548-3288A 548-1378A 548-1374A 548-1375A 548-1377A 548-1379A 548-0646A 548-2168A 548-2169A 548-0643A 548-1486A 548-0888A
VWR®, Manual Crimper and Decapper
Pinces à sertir et pinces à dessertir
Crimpers and decappers are an ideal supplement to the headspace and crimp neck vials.
  • Chemically resistant surface
  • Easy handling
  • Long life (hardened crimping jaws)
  • Adjustable crimping pressure
The crimpers and decappers allow for easy manual attachment and removal of aluminium seals to crimp neck and headspace vials.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité