Recycling station billboards, Slim Jim®
Fournisseur: Rubbermaid Commercial Products
Slim Jim®
129-2047EA 28.4 EUR InStock
129-2047 129-2048 129-2046 129-2052 129-2050 129-2051 129-2049
Recycling station billboards, Slim Jim®
Poubelles Conteneurs de déchets
Billboards for the Slim Jim® recycling station.
  • Provide better waste stream visibility by selecting a colour and waste stream label for your facility needs
  • Available in common recycling colours (red, yellow, green, blue, dark grey, brown and black)
  • Simple and durable execution
  • Components snap in place without the use of hardware
Compatible with Slim Jim® recycling station starter kit, Slim Jim® recycling station lid inserts, and Slim Jim® recycling station waste stream label kits.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité