Flacons ronds avec bouchon verseur
Fournisseur: BURKLE
0308-1000 0308-0500 0308-0100 0308-0250
BURK0308-1000EA 5.3 EUR InStock
BURK0308-1000 BURK0308-0500 BURK0308-0100 BURK0308-0250
Flacons ronds avec bouchon verseur
Flacons Flacons en plastique
Flacon rond pratique avec bouchon verseur, particulièrement adapté aux liquides, émulsions, crèmes et huiles cosmétiques. Prélèvement possible en portions.
  • Flacon HDPE transparent, bouchon PP
  • Bouchon verseur avec trou Ø 3 mm
  • Peu onéreux et esthétique
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité