L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Cobalt (II) chlorure hexahydraté 97.0-102.0%, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: Cobalt Chloride, Hexahydrate, Cobalt dichloride hexahydrate, Cobalt Chloride, 6-Hydrate, Cobaltous chloride hexahydrate
22894.290EA 326 EUR InStock
22894.290 22894.184 22894.261 22894.465
Cobalt (II) chlorure hexahydraté 97.0-102.0%, GPR RECTAPUR®
Cobalt (II) chlorure hexahydraté
Formule: CoCl₂·6H₂O
MW: 237.93 g/mol
Point d'ébullition: 110 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 56 °C
Densité: 1.92 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149652
Numéro CAS: 7791-13-1
EINECS: 231-589-4
ONU: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,02462
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (GC) 97.0 - 102.0%
Identification passes test
SO4 (Sulphate) max. 100 ppm
Cu (Copper) max. 50 ppm
Fe (Iron) max. 50 ppm
Ni (Nickel) max. 0.15%
Pb (Lead) max. 30 ppm
Zn (Zinc) max. 0.05%
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité