L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Hybridoma growth and expression CD media HYGM7
Fournisseur: BIOCONCEPT
9-00F67-I 9-00F67-K 9-00F58-I
BCON9-00F67-IEA 30.5 EUR InStock
BCON9-00F67-I BCON9-00F67-K BCON9-00F58-I
Hybridoma growth and expression CD media HYGM7
Milieux de culture cellulaire
Hybridoma growth media (HYGM) 7 is a serum-free, protein free, chemically defined (CD) and fully defined media that can be used for the cultivation of various different hybridomas and the production of monoclonal antibodies.
  • Chemically Defined (CD)
  • Serum-free
  • Protein free
  • Ready to use
  • High yielding
  • Contsins therapeutic grade recombinant insulin
  • Free of hydrolysates or peptones
  • Free of any undefined components
Certifications: ISO 9001; cGMP.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité