Fetal bovine serum characterized (United States), HyClone™
Fournisseur: HyClone products (Cytiva)
SH30071.03IH25 SH30071.03IH30
SH30071.03IH25EA 657 EUR InStock
SH30071.03IH25 SH30071.03IH30
Fetal bovine serum characterized (United States), HyClone™
Sérums
Enhance growth of cells with U.S.-sourced Cytiva HyClone™ characterised fetal bovine serum (FBS). More economical than defined FBS, but meets the requirements of most discriminating cell culturists.
Tested for endotoxin, hemoglobin, and additional biochemical assays and filtered through serial 100 nm pore-size rated filters.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité