L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Clip pour tubes et câbles, b.safe
Fournisseur: Bohlender
R1402-05 R1403-05
BOHLR1402-05EA 28.3 EUR InStock
BOHLR1402-05 BOHLR1403-05
Clip pour tubes et câbles, b.safe
Matériel de chromatographie Chromatographie, Pièces de rechange
Pour regrouper et fixer facilement les câbles de signal, les câbles de mise à la terre, les tubes d'évacuation et les tubes de ventilation à l'intérieur des armoires de sécurité et des installations intégrées.
  • Résistance chimique: ++ très bien
  • Matériel: POM
  • Résistance à la température : de −30 à +100 °C
Clip en POM mécaniquement serré pour clipser en toute sécurité les différents câbles ou tubes. La conception pour montage mural comprend le matériel de fixation.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité