L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Gentamicine, sulfate (sel), powder
Fournisseur: Corning
Synonyms: NMD Inhibitor II, Garamycin, Gentamicin sulphate salt, Gentiomycin C
61-098-RA 61-098-RF
MDTC61-098-RAEA 62.96 EUR InStock
MDTC61-098-RA MDTC61-098-RF
Gentamicine, sulfate (sel), powder
Gentamicine, sulfate (sel)
Un agent antibiotique, la gentamicine, inhibe la synthèse des protéines en liant la sous-unité ribosomale 30S, en bloquant de la translocation du peptidyl-ARNt depuis le site accepteur vers le site donneur. Via un autre mode d'action, la gentamicine agit sur Pseudomonas aeruginosa en se liant à la membrane extérieure de cette bactérie. Ce faisant, il déplace les cations naturels, déstabilise la membrane et forme des trous dans la surface cellulaire. La gentamicine agit contre les bactéries à Gram négatif, les Staphylococcus aureus et d'autres bactéries à Gram positif.
In another mode of action, gentamicin acts on Pseudomonas aeruginosa by binding to the outer membrane of this bacterium. In doing so, it displaces natural cations, destabilizes the membrane and forms holes in the cell surface. Gentamicin acts against Gram-negative bacteria, Staphylococcus aureus and other Gram-positive bacteria.
Conditionnement: Shipping temperature: Ambient
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00270181
Numéro CAS: 1405-41-0
Merck Index: 13,04403
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité