ESD safety ankle boots, Slip-On/Pull-On, BRICE XXTM Mid, S3
Fournisseur: ELTEN
760551/36 760551/37 760551/38 760551/39 760551/40 760551/41 760551/42 760551/43 760551/44 760551/45 760551/46 760551/47 760551/48
ELTN760551/36EA 90.9 EUR InStock
ELTN760551/36 ELTN760551/37 ELTN760551/38 ELTN760551/39 ELTN760551/40 ELTN760551/41 ELTN760551/42 ELTN760551/43 ELTN760551/44 ELTN760551/45 ELTN760551/46 ELTN760551/47 ELTN760551/48
ESD safety ankle boots, Slip-On/Pull-On, BRICE XXTM Mid, S3
Chaussures et bottes
Excellent wearing comfort, with a padded upper edge to protect the Achilles tendon.
  • Hydrophobised microfibre
  • Fabric lining for natural ventilation
  • Full-length inlay sole ESD PRO grey
  • Non-metallic, penetration-resistant midsole
  • MONO-PU sole WELLMAXX TRAINERS MONO
  • Composite toe cap
Thanks to its excellent discharge capability, the shoe is suitable for work in ESD sensitive or electrostatically protected areas (EPA). Sole core made of Infinergy® by BASF. Metal- and leather-free.
Certifications: EN ISO 20345 S3 SRC, form B
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité