ESD Safety Boots, Lace-Up, Joschi Boa® GTX S3 CI
Fournisseur: ELTEN GMBH
76541/38 76541/39 76541/40 76541/41 76541/42 76541/43 76541/44 76541/45 76541/46 76541/47 76541/48
ELTN76541/38EA 151.9 EUR InStock
ELTN76541/38 ELTN76541/39 ELTN76541/40 ELTN76541/41 ELTN76541/42 ELTN76541/43 ELTN76541/44 ELTN76541/45 ELTN76541/46 ELTN76541/47 ELTN76541/48
ESD Safety Boots, Lace-Up, Joschi Boa® GTX S3 CI
Chaussures et bottes
Excellent wearing comfort, with an ankle-wrapping, softly padded upper edge that provides stability and grip.
  • Cowhide leather
  • GORE-TEX Insulated comfort footwear
  • Full, padded bellows tongue
  • Full-length warm fleece ESD inlay sole
  • Non-metallic, penetration-resistant midsole
  • PU/PU tread sole SAFEGUARD
  • PU toe protection
  • Aluminium toe cap
  • BOA® Fit System
Thanks to its excellent discharge capability, the shoe is suitable for work in ESD sensitive or electrostatically protected areas (EPA). Extra wide version.
Certifications: EN ISO 20345 S3 CI/SRC, form C
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité