ESD safety shoes, MARTEN XXSports Pro BOA®, Low, S3
Fournisseur: ELTEN GMBH
728141/35 728141/36 728141/37 728141/38 728141/39 728141/40 728141/41 728141/42 728141/43 728141/44 728141/45 728141/46 728141/47 728141/48
ELTN728141/35EA 109.9 EUR InStock
ELTN728141/35 ELTN728141/36 ELTN728141/37 ELTN728141/38 ELTN728141/39 ELTN728141/40 ELTN728141/41 ELTN728141/42 ELTN728141/43 ELTN728141/44 ELTN728141/45 ELTN728141/46 ELTN728141/47 ELTN728141/48
ESD safety shoes, MARTEN XXSports Pro BOA®, Low, S3
Chaussures et bottes
Excellent wearing comfort, with a padded upper edge to protect the Achilles tendon.
  • Cowhide leather
  • Fabric lining for natural ventilation
  • Full, padded bellows tongue
  • Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black
  • Non-metallic, penetration-resistant midsole
  • TPU/PU sole WELLMAXX SPORTS
  • TPU scuff cap
  • Steel toe cap
  • BOA® Fit System
Thanks to its excellent discharge capability, the shoe is suitable for work in ESD sensitive or electrostatically protected areas (EPA). Sole core made of Infinergy® by BASF.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité