ESD safety ankle boots, DANIEL Pro, Mid, S3afety
Fournisseur: ELTEN GMBH
1767901/36 1767901/37 1767901/38 1767901/39 1767902/36 1767902/37 1767902/38 1767902/39 1767903/36 1767903/37 1767903/38 1767903/39
ELTN1767901/36EA 94.9 EUR InStock
ELTN1767901/36 ELTN1767901/37 ELTN1767901/38 ELTN1767901/39 ELTN1767902/36 ELTN1767902/37 ELTN1767902/38 ELTN1767902/39 ELTN1767903/36 ELTN1767903/37 ELTN1767903/38 ELTN1767903/39
ESD safety ankle boots, DANIEL Pro, Mid, S3afety
Chaussures et bottes
This shoe is ideally tailored to the ergonomics of female feet. Excellent wearing comfort, with a padded upper edge to protect the Achilles tendon.
  • Hydrophobised nubuck leather
  • Fabric lining for natural ventilation
  • Full, padded bellows tongue
  • Semi-orthopaedic inlay sole ESD black
  • Non-metallic, penetration-resistant midsole
  • PU/PU sole ERGO-ACTIVE 2
  • TPU scuff cap and steel toe cap
Thanks to its excellent discharge capability, the shoe is suitable for work in ESD sensitive or electrostatically protected areas (EPA).
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité