ESD safety ankle boots, TERENCE XXG PRO GTX, Mid, S3 HI CI
Fournisseur: ELTEN GMBH
768651/39 768651/40 768651/41 768651/42 768651/43 768651/44 768651/45 768651/46 768651/47 768651/48
ELTN768651/39EA 143.9 EUR InStock
ELTN768651/39 ELTN768651/40 ELTN768651/41 ELTN768651/42 ELTN768651/43 ELTN768651/44 ELTN768651/45 ELTN768651/46 ELTN768651/47 ELTN768651/48
ESD safety ankle boots, TERENCE XXG PRO GTX, Mid, S3 HI CI
Chaussures et bottes
Excellent wearing comfort, with an ankle-wrapping, softly padded upper edge that provides stability and grip.
  • Cowhide leather
  • GORE-TEX Performance Comfort Footwear
  • Full, padded bellows tongue
  • Full-length inlay sole ESD PRO black
  • Non-metallic, penetration-resistant midsole
  • Rubber/PU sole WELLMAXX Grip
  • TPU scuff cap and composite toe cap
Thanks to its excellent discharge capability, the shoe is suitable for work in ESD sensitive or electrostatically protected areas (EPA). Sole core made of Infinergy® by BASF.
Certifications: EN ISO 20345 S3 HI, CI, HRO, SRC
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité