ESD safety shoes, BRAYDEN XXTM, strap closure, low, S3
Fournisseur: ELTEN GMBH
720531/36 720531/37 720531/38 720531/39 720531/40 720531/41 720531/42 720531/43 720531/44 720531/45 720531/46 720531/47 720531/48
114-9127EA 88.9 EUR InStock
114-9127 114-9128 114-9129 114-9130 114-9131 114-9132 114-9133 114-9134 114-9135 114-9136 114-9137 114-9138 114-9139
ESD safety shoes, BRAYDEN XXTM, strap closure, low, S3
Chaussures et bottes
Excellent wearer comfort, with a padded upper edge to protect the Achilles’ tendon.
  • Hydrophobised microfibre
  • Fabric lining for natural ventilation
  • Full-length inlay sole ESD PRO grey
  • Non metallic, penetration resistant midsole
  • MONO-PU sole WELLMAXX TRAINERS MONO
  • Composite toe cap
Excellent discharge capability, the shoe is suitable for work in ESD-sensitive or electrostatically protected areas (EPA). Sole core made of Infinergy® by BASF. Metal- and leather-free.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité