safety shoes, APACHE, low, O1
Fournisseur: ELTEN GMBH
92240/40 92240/41 92240/42 92240/43 92240/44 92240/45 92240/46 92240/47 92240/48 92230/40 92230/41 92230/42 92230/43 92230/44 92230/45 92230/46 92230/47 92230/48 92230/35 92230/36 92230/37 92230/38 92230/39 92240/35 92240/36 92240/37 92240/38 92240/39
ELTN92240/40EA 81.9 EUR InStock
ELTN92240/40 ELTN92240/41 ELTN92240/42 ELTN92240/43 ELTN92240/44 ELTN92240/45 ELTN92240/46 ELTN92240/47 ELTN92240/48 ELTN92230/40 ELTN92230/41 ELTN92230/42 ELTN92230/43 ELTN92230/44 ELTN92230/45 ELTN92230/46 ELTN92230/47 ELTN92230/48 ELTN92230/35 ELTN92230/36 ELTN92230/37 ELTN92230/38 ELTN92230/39 ELTN92240/35 ELTN92240/36 ELTN92240/37 ELTN92240/38 ELTN92240/39
safety shoes, APACHE, low, O1
Chaussures et bottes
Excellent wearing comfort, with a padded upper edge to protect the Achilles tendon.
  • Microfibre/mesh material
  • Fabric lining for natural ventilation
  • Padded tongue
  • Full-length inlay sole ESD PRO black
  • Antistatic soft fleece insole
  • MONO EVA sole XL EXTRALIGHT® with rubber inserts
  • Without protective toe cap
The tongue prevents pressure marks and dirt from entering the shoe. The heel loop makes it easier to get inside the shoe. Metal- and leather-free. Available in black or white finish.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité