VWR®, flacons d'espace de tête à sertir ND20
Fournisseur: VWR Collection
548-0611AEA 514 EUR InStock
548-0611A 548-0612A 548-0057A 548-0610A 548-0614A 548-0613A 548-0091A 548-2085A 548-0090A 548-0133A 548-0055A 548-0151A 548-0799A 548-0798A 548-0891A 548-1994A 548-2092A 548-2365A 548-2398A 548-1990A 548-1991A
VWR®, flacons d'espace de tête à sertir ND20
Fioles
Flacons à espace de tête ND20 à col serti en verre borosilicaté de 1ère classe hydrolytique, à fond plat ou arrondi. Ils peuvent être achetés avec une variété de styles de joints en aluminium et de matériaux de septa.
  • Bouchons/septums haute performance
  • Disponible avec un col plat à sertir DIN pour une meilleure étanchéité
  • Paroi plus épaisse de 1,2 mm supportant une pression interne plus élevée
Les flacons Headspace ND20 sont disponibles en trois tailles différentes (5, 10 et 20 ml) en version ambre ou transparente. Pour une utilisation dans une grande variété d'instruments, les flacons sont disponibles avec un fond arrondi ou plat. Pendant le processus de chauffage, un flacon à fond arrondi est plus résistant et plus robuste face à une pression élevée. Large gamme de différents capuchons à sertir (central, déchirable, à relâchement de pression ou magnétique) pour la plupart disponibles avec un bouchon assemblé ou un septa, sont conçus pour empêcher la contamination de l'échantillon tout en assurant une étanchéité constante et sûre.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité