L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
VWR®, Crimp Caps for Crimp Neck Vials ND13
Fournisseur: VWR Collection
548-3313AEA 430 EUR InStock
548-3313A 548-1843A 548-0488A 548-0513A 548-0492A 548-1459A 548-0498A 548-2132A 548-0495A 548-0489A 548-2084A 548-1522A 548-0858A 548-0491A 548-0496A
VWR®, Crimp Caps for Crimp Neck Vials ND13
Capuchons Bouchons pour flacons de chromatographie
Crimp Neck ND13 vials manufactured from 1st hydrolytic class borosilicate glass with flat bottom. They can be purchased with a variety of aluminium seal styles and septa materials.
  • High performance caps/septa
  • Crimp top vials provide an excellent seal
  • Larger opening improves sample accessibility
ND13 vials with a crimp neck are available in clear version. For use in a broad range of instruments as GC and HPLC standard vials with a flat bottom. Broad variety of crimp caps mostly available with assembled stopper or septa are engineered to preventMore Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité