L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
VWR®, Septa ND22
Fournisseur: VWR Collection
548-0159AEA 928 EUR InStock
548-0159A 548-2179A 548-3338A 548-0616A 548-0615A 548-3232A
VWR®, Septa ND22
Septa
Almost all septa have one laminated side with PTFE (high chemical resistance) and form an inert barrier between carrier material and sample.
  • Fits for a broad range of caps
  • Easy exchange
  • Different hardness and septa thickness available
Septa choice depends on the application.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité