Single-use bags for HYPERStack® vessels
Fournisseur: Corning
91-200-75 91-200-76 91-200-77
MDTC91-200-75EA 192.85 EUR InStock
MDTC91-200-75 MDTC91-200-76 MDTC91-200-77
Single-use bags for HYPERStack® vessels
Sachets Sachets pour milieux de culture
These single-use bags can be connected to tubing via tube welding or by using the pre-assembled multipurpose connectors.
They can be used to add media, trypsin, or quenching substrates to complete cell culture in an entirely closed solution.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité