Masterflex® Ismatec® Plate for Mounting Masterflex® Pump Heads to Quick-Couple Drives, Avantor®
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
Masterflex®
MFLX78020-90EA 543 EUR InStock
MFLX78020-90
Masterflex® Ismatec® Plate for Mounting Masterflex® Pump Heads to Quick-Couple Drives, Avantor®
Plaques de fixation
Adapt your drive to accept Masterflex® pump heads.
  • Mounting plate attaches quickly and easily
This is the mounting plate needed to attach a Masterflex® pump head to an Ismatec® BVP / MCP Quick-Couple Drive.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité