Spun Polypropylene Progressive-Density Cartridge
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
01509-14 01509-15 01509-40
MFLX01509-14EA 9.3 EUR InStock
MFLX01509-14 MFLX01509-15 MFLX01509-40
Spun Polypropylene Progressive-Density Cartridge
Filtres Cartouches filtrantes
Spun gradient-density construction provides greater dirt holding capacity.
  • Constructed of pleated polypropylene
Ideal for removing a broad range of deformable and nondeformable particles such as sand, silt, sludge, rust, and scale. Polypropylene construction is resistant to chemical and bacterial attack. Suitable to 145 °F (63 °C). Note: For optimal performance, change cartridge at 25 psid.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité