Economical Carbon-Impregnated Paper Cartridge
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
01509-25 01509-27
MFLX01509-25EA 18.7 EUR InStock
MFLX01509-25 MFLX01509-27
Economical Carbon-Impregnated Paper Cartridge
Filtres Cartouches filtrantes
Ideal for chemically neutral waters with lower chlorine concentrations.
  • Constructed of carbon-impregnated cellulose
This cellulose cartridge removes organic tastes/odors and chlorine, plus reduces sediment. Suitable to 125 °F (52 °C).
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité