Pentair Cold Water Housing with Transparent, Styrene Acrylonitrile (SAN) Sump
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
01508-25 01508-27 01508-35 01509-02
MFLX01508-25EA 63.8 EUR InStock
MFLX01508-25 MFLX01508-27 MFLX01508-35 MFLX01509-02
Pentair Cold Water Housing with Transparent, Styrene Acrylonitrile (SAN) Sump
Filtres Cartouches filtrantes
Model 01509-02 available with pressure relief valve.
  • Constructed of durable Styrene Acrylonitrile (SAN)
Cold Water Housing with Transparent, Styrene Acrylonitrile (SAN) Sump. Talc-filled polypropylene cap. Maximum temperature is 125 °F (52 °C); maximum pressure is 125 psi. Accepts all DOE cartridges. Buna N seal. Model 01509-02 includes a pressure relief valve.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité