Metric Size Straight Barbed Reducing Fittings
Fournisseur: Scienceware
MFLX06458-21EA 89.9 EUR InStock
MFLX06458-21 MFLX06458-10 MFLX06458-40 MFLX06458-50 MFLX06458-20 MFLX06458-60
Metric Size Straight Barbed Reducing Fittings
Raccords et connecteurs
Ideal for low-pressure applications.
  • Quick and easy assembly without tools
  • Chemical resistant
Hose barb fittings make tubing connections quick and easy, requiring no tools for installation. Just slip your flexible tubing or hose onto the barb to create a secure seal.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité