PFA Straight Threaded Couplings, NPT (F)
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
MFLX31320-59EA 39.8 EUR InStock
MFLX31320-59 MFLX06546-02 MFLX06546-01 MFLX31320-63 MFLX06546-00 MFLX31320-61 MFLX31320-62 MFLX06546-04 MFLX06546-03 MFLX31320-60
PFA Straight Threaded Couplings, NPT (F)
Raccords et connecteurs
Create a secure pipe threaded connection.
  • Constructed of chemically inert PFA
These straight threaded coupling fittings are made of chemically inert PFA. Fittings can be sterilized via autoclave or ethylene oxide (ETO).
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité