Masterflex® Direct-Read Variable Area Flowmeters for Water, Dual-Scale, Stainless Steel, Avantor®
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
Masterflex®
MFLX32205-02EA 1450 EUR InStock
MFLX32205-02 MFLX32205-14 MFLX32205-12 MFLX32205-08
Masterflex® Direct-Read Variable Area Flowmeters for Water, Dual-Scale, Stainless Steel, Avantor®
Débitmètres
Install in any position.
  • Direct-reading flowmeters feature a calibrated scale for a specific medium - no need to convert readings to get flow rate│Use with water for laboratory and industrial applications
Dual-scale flowmeters indicate gallons and liters simultaneously with an easy-to-read linear scale and highly visible red indicator.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité